Merck
74750
Sigma-Aldrich
オクタデシルアミン
≥99.0% (GC)
別名:
ODA, 1-アミノオクタデカン, ステアリルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17NH2
CAS番号:
分子量:
269.51
Beilstein:
636111
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 mmHg ( 72 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
bp
232 °C/32 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
InChI Key
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オクタデシルアミン(ODA)は以下の目的で使用されます:
  • ナノダイアモンド(ND)粉末における疎水性の誘発。
  • グラファイトおよびフラーレンの表面修飾。
  • A窒素ドープカーボンナノチューブ(CNT)の合成における炭素と窒素の供給源として。
  • 単鎖型陽イオン界面活性剤であるビス(アミドエチルカルバモイルエチル)オクタデシルアミンの合成。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74750-VAR:
74750-INTR:
74750-BULK:
74750-25G:
74750-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Graphite oxide: chemical reduction to graphite and surface modification with primary aliphatic amines and amino acids.
Bourlinos AB, et al.
Langmuir, 19(15), 6050-6055 (2003)
Micro-structural, electron-spectroscopic and field-emission studies of carbon nitride nanotubes grown from cage-like and linear carbon sources.
Ghosh K, et al.
Carbon, 47(6), 1565-1575 (2009)
Wet chemistry route to hydrophobic blue fluorescent nanodiamond.
Mochalin VN and Gogotsi Y
Journal of the American Chemical Society, 131(13), 4594-4595 (2009)
Direct solvent-free amination of closed-cap carbon nanotubes: a link to fullerene chemistry.
Basiuk EV, et al.
Nano Letters, 4(5), 863-866 (2004)
Influence of pH on the aggregation morphology of a novel surfactant with single hydrocarbon chain and multi-amine headgroups.
Wang W, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(5), 1409-1413 (2008)