Merck
O6000
Sigma-Aldrich
tert-オクチルアミン
95%
別名:
1,1,3,3-テトラメチルブチルアミン, 2-アミノ-2,4,4-トリメチルペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1732753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.46 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137-143 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
InChI Key
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O6000-VAR:
O6000-BULK:
O6000-500G:
O6000-100G:
O6000-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)