Merck
125504
Sigma-Aldrich
シクロプロピルアミン
98%
別名:
アミノシクロプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5NH2
CAS番号:
分子量:
57.09
Beilstein:
741858
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
蒸気圧
4.67 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
527 °F
屈折率
n20/D 1.420 (lit.)
bp
49-50 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI Key
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロプロピルアミン(CPA)はN-[4-(4-フルオロ)フェニル-2-アミノチアゾール-5-イル]ピリミジン-2-イル-アルキルアミン誘導体の合成で使用されています。CPAは Pt(CPA)2ビスメチルチオメチレンプロパンニ酸)およびPt(CPA)2ビスエチルチオメチレンプロパンニ酸)錯体の合成で使用されました
生物化学的/生理学的作用
シクロプロピルアミンは、窒素における最初の1電子酸化とその後の酵素の共有結合修飾をもたらすシクロプロパン環の切断を含むメカニズムによってシトクロムP450酵素を非活性化します。シクロプロピルアミンは パラコッカスデニトリフィカンス由来キノンタンパク質メチルアミンデヒドロゲナーゼの機序に基づく阻害剤です
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
125504-25G:
125504-VAR:
125504-10G:
125504-10KG:
125504-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Dapeng Sun et al.
FEBS letters, 517(1-3), 172-174 (2002-06-14)
Cyclopropylamine is a mechanism-based inhibitor of the quinoprotein methylamine dehydrogenase (MADH) from Paracoccus denitrificans. The resulting inactivation is accompanied by the formation of a covalent cross-link between the alpha and beta subunits of MADH. The results of site-directed mutagenesis studies
Coordination Mode vs. Anticancer Activity of the Platinum (II) Complexes Involving Sulfur-Containing Ylidenemalonate Ligands.
Sakai N, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 19(12), 1377-1379 (1998)
Synthesis and Antifungal Activity of 5-[2-(Alkylamino) pyrimidin-4-yl]-4-phenylthiazol-2-cycloalkylamine Derivatives on Phytophthora capsici.
Nam Sw, et al.
J. Korean Chem. Soc., 54(3), 395-402 (2011)
David J Aitken et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(21), 7517-7524 (2011-09-23)
The Kulinkovich-de Meijere reaction between an unsaturated Grignard reagent and a chiral amide takes place with a high trans stereoselectivity and provides a convenient access to non-racemic trans cyclopropylamines. These compounds are transformed in four steps into the corresponding N-protected
Fluorinated phenylcyclopropylamines as inhibitors of monoamine oxidases.
Thomas C Rosen et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 5(8), 1033-1043 (2004-08-10)