物質
stainless steel probe
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B61000-0000
温度測定範囲
-50-200 °C
W × L
63.5 mm × 95.3 mm
ケーブルL
150 cm
プローブL
125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Digital thermometers verify sample temperatures in freezers, refrigerators, incubators and ovens.
Accuracy:
±0.5 °C from -20 to 70 °C
±1 °C from -50 to -20 °C and 70 to 150 °C
otherwise ±2 °C
Accuracy:
±0.5 °C from -20 to 70 °C
±1 °C from -50 to -20 °C and 70 to 150 °C
otherwise ±2 °C
- On/Off switch
- Data hold
- Max/Min memory
- CE Certified
- Battery included
アプリケーション
FRIO-Temp® digital thermometer has been used as a standardized temperature probe to calibrate the WTW probe used for maintaining the water temperature of the fish chamber.
法的情報
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)