1.06504
Sodium deoxycholate
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
別名:
Sodium deoxycholate, Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
フォーム
solid
有効性
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
357-365 °C
転移温度
flash point >110 °C (own results)
溶解性
330 g/L
かさ密度
200 kg/m3
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI Key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (2 %; water): 7.5 - 9.5
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; water; calc. on dried substance):
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: passes test
Cholic acid (TLC): ≤ 2.0 %
Loss on drying (TG): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology (MacConkey-Agar): passes test
The substance meets the criteria described in the monograph1483 Ph.Eur. 6th Ed. and any subsequently revised version.
For details, please request our BSE-certificate.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1065040250:
IN21065040100:
IN21065040025:
1065042500:
1065040254:
1065045003:
試験成績書(COA)