Merck
C1254
Sigma-Aldrich
コール酸ナトリウム 水和物
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
別名:
3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン-24-酸 ナトリウム塩, コール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
430.55 (anhydrous basis)
Beilstein:
3582354
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine and/or ovine bile
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 900-1300
凝集数
2-3
テクニック
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
western blot: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI Key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コール酸ナトリウム水和物は、非変性陰イオン性界面活性剤であり、特にタンパク質可溶化や膜透過化などの生化学的研究において重要な役割を果たします。そのため、特に膜タンパク質やタンパク質複合体を取り扱う際のタンパク質の抽出と精製にとって不可欠なものとなっています。一般に見られるヒト胆汁酸であるコール酸に由来するコール酸ナトリウム水和物は、水溶性に優れ、その用途は各種物質の細胞培養物に対する影響の研究にまで及ぶことから、実験研究における汎用性に優れたツールとなっています。
アプリケーション
コール酸ナトリウム水和物は、ホスホリピド製剤および界面活性剤がelastic liposomeからの親水性薬剤の経皮送達に及ぼす影響を評価する研究に使用されています。また、本化合物はelastic deformable vesiclesであるtransfersomeの薬剤経皮送達を検討する研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
胆汁酸塩
特徴および利点
  • ウェスタンブロッティングに適している
  • DNAおよびRNA精製に適している
  • 研究用途に適した高純度製品
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1254-1KG:
C1254-10G:
C1254-VAR:
C1254-BULK:
C1254-100G:
C1254-25G:
C1254-500G:
C1254-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Lei et al.
Current protocols in protein science, 84, 29-29 (2016-04-03)
Fish and human cytochrome P450 (P450) 17A1 catalyze both steroid 17α-hydroxylation and 17α,20-lyase reactions. Fish P450 17A2 catalyzes only 17α-hydroxylation. Both enzymes are microsomal-type P450s, integral membrane proteins that bind to the membrane through their N-terminal hydrophobic segment, the signal
Kevin B Ita et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 59(9), 1215-1222 (2007-09-22)
The effect of phospholipid formulation and choice of surfactant on skin permeation of selected hydrophilic drugs from elastic liposomes across human epidermal membrane has been studied. Sodium cholate and various concentrations of phosphatidylcholine were used for the preparation of liposomes
Ching-Wei Lin et al.
Nature communications, 10(1), 2874-2874 (2019-06-30)
Covalent doping of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) can modify their optical properties, enabling applications as single-photon emitters and bio-imaging agents. We report here a simple, quick, and controllable method for preparing oxygen-doped SWCNTs with desirable emission spectra. Aqueous nanotube dispersions
Transfersomes for transdermal drug delivery
Benson, H.
Expert Opinion on Drug Delivery, 3, 727-727 (2005)
Yan Qiao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(17), 11090-11097 (2011-07-19)
We report a facile method to synthesize water-soluble gold nanoparticles (AuNPs) using a biosurfactant sodium cholate as reducing reagents and protective groups in aqueous solution at ambient temperature. The diameters (13-70 nm) of uniform AuNPs can be readily adjusted by
資料
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
ナノディスクシステムが膜タンパク質の構造研究にどのように貢献しているかについては私たちの記事をご覧ください。
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.