Merck
Z423386
Easy-Read®温度計
temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
別名:
immersion thermometer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
特徴
immersion level 50 mm
包装
pack of 1 ea
pack of 25 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B60300-0100
温度測定範囲
-10-150 °C
L
200 mm
外径
6-7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
アプリケーション
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
法的情報
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2