特徴
immersion level total
包装
pack of 1 ea
pack of 25 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B60305-0000
温度測定範囲
-10-225 °C
L
355 mm
外径
6-7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
アプリケーション
Easy-Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
法的情報
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック