安全性情報
57332
Supelco
温度計
L 5 in., temperature -10-110 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
glass fiber
パラメーター
-10-110 °C temperature
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
L
5 in.
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with SPME sampling stand
詳細
For monitoring sample temperature when using the SPME sampling stand and a heat/stir plate.
アプリケーション
Thermometer was used in controlling the temperature of the sample during SPME analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons.
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system, hearing organs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
Jan Code
57332:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons by SPME-GC-FID in environmental and tap waters.
Coelho, Emanuel, Celia Ferreira, and Cristina MM Almeida.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 19, 1084-1097 (2008)