特徴
CE compliant
CSA approved
Immersion depth max. 200mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 3378000
W × H × D
80 mm × 90 mm × 20 mm
重量
0.2 kg
詳細
IKA® ETS-D5 電気接触式温度計
3つの操作モードにより、作業方法に合わせた最適な調節を保証します。
操作モードA
パラメーター(-50℃から450℃まで)を変化させる操作に適しています。安全に温度調節可能
操作モードB
均一条件での連続操作に適しています。
操作モードC
監視しない操作に適しています。
すべての値はメモリーから取得できます。これにより、誤った不適切な調節を確実に防ぎます。
- 3つの操作モード付き電気接触式温度計
- 最適化PID制御
- リセット機能
- ステンレススチール製センサーH 62内蔵
- DIN 12878、クラス2(IKA、Heidolph、Corningなど)に従ったブッシングの接触式温度計付きのすべてのマグネチックスターラー用、AD-C1電源アダプター
- 特許取得の3つの操作モード
- 急速加熱の場合でも、設定温度を超えない完璧な温度制御を確保します。
3つの操作モードにより、作業方法に合わせた最適な調節を保証します。
操作モードA
パラメーター(-50℃から450℃まで)を変化させる操作に適しています。安全に温度調節可能
操作モードB
均一条件での連続操作に適しています。
操作モードC
監視しない操作に適しています。
すべての値はメモリーから取得できます。これにより、誤った不適切な調節を確実に防ぎます。
特徴および利点
- Electronic contact thermometer with 3 operating modes
- With optimized PID control
- RESET function
- Includes stainless steel sensor H 62
- For all magnetic stirrers with contact thermometer bushing according to DIN 12878, class 2 e.g. IKA, Heidolph and Corning with adapter AD-C1
- With 3 patented operating modes
- Ensures perfect temperature control without overshooting the set temperature, even in the case of quick heating
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)