Merck
Z125369
Ace-Thred 温度計/チュービングアダプター
Straight, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ラベル
A
ジョイント
joint: ST/NS14/20
メーカー/製品名
Ace Glass 502826
スレッド内径
7.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FETFE® O-リング付きのネジ式のナイロンブッシング。
法的情報
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)