Merck
Z268828
Sigma-Aldrich
Safe-Lab 温度計/チュービングアダプター
joint: ST/NS 24/40, opening size 6-7 mm
別名:
thermometer holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F20309-1716
開口部サイズ
6-7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Viton® O-リング付きのPTFE本体と、Viton O-リングを内側に付けたPPスクリューキャップで、気密性が求められる作業に使用できます。キャップを緩め、温度計またはチューブの深さを調節します。
法的情報
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)