Merck
SYNA532440
Synthware inlet or thermometer adapter with hose connection
joint: ST/NS 24/40, O.D. 5.0-7.5 mm
別名:
Synthware A532440, thermometer inlet adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A532440
外径
5.0-7.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Same as thermometer adapter but with 8mm or 10mm hose connection for N2/Ar introduction or vacuum. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)