Merck
SYNS181635
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 6 mm, Plug Size: 16/35
別名:
Synthware S181635
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S181635
穴サイズ
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)