Merck
237817
Sigma-Aldrich
D-(−)-パントラクトン
99%
別名:
(R)-(−)-α-ヒドロキシ-β,β-ジメチル-γ-ブチロラクトン, (R)-(−)-β,β-ジメチル-α-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトン, (R)-(−)-パントラクトン, パントイン酸γ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
80957
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
D-(-)-パントラクトンは、多くの不斉合成反応に使用される不斉補助剤です。
次の物質を合成するためにキラル出発物質として使用できます。
  • 1S,2S,3R-1-アセトキシメチル-2,3,4,4-テトラメチルシクロペンタンという昆虫性フェロモンの合成。
  • ノルセスキテルペンアルカロイドである(R)-8-ヒドロキシ-4,7,7-トリメチル-7,8-ジヒドロシクロペンタ[e]イソインドール-1,3(2H,6H)-ジオンの(-)-エナンチオマーの合成。
  • イソフレゲネダジオールという二環ジテルペンの合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
237817-VAR:
237817-BULK:
237817-5G:
237817-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total synthesis of isofregenedadiol
Kurhade SE, et al.
Organic Letters, 13(14), 3690-3693 (2011)
Enantiospecific synthesis of sex pheromone of the obscure mealybug from pantolactone via tandem conjugate addition/cyclization
Hajare AK, et al.
Tetrahedron Letters, 51(40), 5291-5293 (2010)
Matthew B Kubilius et al.
ACS omega, 2(11), 8308-8312 (2017-11-21)
1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl]carbodiimide (EDC) is a commonly used reagent for bioconjugation and peptide synthesis. Both EDC and the corresponding urea derivative, 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylurea (EDU), are achiral. As the reagent is active in aqueous solutions, it is a common choice for the study of
Diastereoface-discriminative metal coordination in asymmetric synthesis: d-pantolactone as practical chiral auxiliary for Lewis acid catalyzed Diels-Alder reactions
Poll T, et al.
Tetrahedron Letters, 26(26), 3095-3098 (1985)
Total synthesis of an anticancer norsesquiterpene alkaloid isolated from the fungus Flammulina velutipes
Kashinath K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(24), 4098-4103 (2014)