Merck
107395
Sigma-Aldrich
フェニルアセトアルデヒド
≥90%
別名:
α-トルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CHO
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
385791
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39023706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195 °C
mp
−10 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
密度
1.027 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChI Key
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1Helicoverpa armigera の採餌に関して、フェニルアセトアルデヒドが研究に使用され、植物由来の揮発性化学物質の役割が分析されました。
生物化学的/生理学的作用
フェニルアセトアルデヒドは昆虫誘引物質で、害虫に対するブラックライトトラップに使用できます。また、花の匂いの成分です。さらに、様々な生化学的経路の中間体です
その他情報
さまざまな量のポリ(スチレンオキシド)を含有します
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
154.4 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
68 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
107395-25ML:
107395-BULK:
107395-500ML:
107395-VAR:
107395-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The role of two plant-derived volatiles in the foraging movement of 1st instar Helicoverpa armigera (Hubner): time to stop and smell the flowers.
Perkins LE, et al.
Arthropod-Plant Interactions, 3(3), 173-179 (2009)
Yasuhisa Kaminaga et al.
The Journal of biological chemistry, 281(33), 23357-23366 (2006-06-13)
We have isolated and characterized Petunia hybrida cv. Mitchell phenylacetaldehyde synthase (PAAS), which catalyzes the formation of phenylacetaldehyde, a constituent of floral scent. PAAS is a cytosolic homotetrameric enzyme that belongs to group II pyridoxal 5'-phosphate-dependent amino-acid decarboxylases and shares
Phenylacetaldehyde attracts moths to bladder flower and to blacklight traps.
Cantelo WW and Jacobson M.
Environmental Entomology, 8(3), 444-447 (1979)
Rosario Zamora et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(21), 5491-5496 (2012-05-15)
The chemical conversion of phenylethylamine into phenylacetaldehyde in the presence of lipid oxidation products (LOPs) was studied to investigate the possibility that biogenic amines can be converted into Strecker aldehydes upon processing. Model systems of phenylethylamine and methyl 13-hydroperoxyoctadeca-9,11-dienoate (HP)
Moran Farhi et al.
Plant molecular biology, 72(3), 235-245 (2009-11-03)
Rose flowers, like flowers and fruits of many other plants, produce and emit the aromatic volatiles 2-phenylacetaldehyde (PAA) and 2-phenylethylalchohol (PEA) which have a distinctive flowery/rose-like scent. Previous studies in rose have shown that, similar to petunia flowers, PAA is