アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.463
官能基
acyl chloride
ester
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
InChI Key
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
669695-1G:
669695-VAR:
669695-BULK:
669695-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)