Merck
651419
Sigma-Aldrich
フマル酸モノメチル
97%
別名:
フマル酸モノメチルエステル, フマル酸水素メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
130.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
144-145 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
COC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+
InChI Key
NKHAVTQWNUWKEO-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成の反応物としてフマル酸モノメチルが使用できます:
  • Jumonji Cドメイン含有ヒストンデメチラーゼ(JCHDM)阻害剤
  • (-)-キシラリアミドA、真菌の代謝物
  • (±)-メトキシフミマイシンエチルエステル、潜在的な細菌性ペプチドデホルミラーゼ阻害剤
また、強力な抗酸化活性を有する広域スペクトル抗菌剤でもあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651419-VAR:
651419-1G:
651419-10G:
651419-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A selective inhibitor and probe of the cellular functions of Jumonji C domain-containing histone demethylases.
Luo X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(24), 9451-9456 (2011)
A concise synthesis of (?)-methoxyfumimycin ethyl ester.
Zhou Z, et al.
J. Chem. Res. (M), 38(6) (2014)
Jennifer N Hahn et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(10), 3850-3860 (2016-10-14)
Extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN, CD147) is a transmembrane glycoprotein that is upregulated on leukocytes in active lesions in multiple sclerosis (MS) and its animal model, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Administration of anti-EMMPRIN Abs reduces the severity of EAE. Minocycline
Laura Northrup et al.
Molecular pharmaceutics, 14(1), 66-80 (2017-01-04)
Current therapies to treat autoimmune diseases often result in side effects such as nonspecific immunosuppression. Therapies that can induce antigen-specific immune tolerance provide an opportunity to reverse autoimmunity and mitigate the risks associated with global immunosuppression. In an effort to
Modification of chitosan with monomethyl fumaric acid in an ionic liquid solution.
Wang Z, et al.
Carbohydrate Polymers, 117, 973-979 (2015)