Merck
368202
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
95%
別名:
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
176.21
Beilstein:
1723349
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
ether
SMILES記法
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
InChI Key
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal) may be used in the syntheses of C20-carotene and crocetin or descrocetin esters. It may be used in the preparation of fumaraldehyde dimethylacetal, (FDMA), by partial acid hydrolysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
368202-1G:
368202-5G:
368202-250MG:
368202-BULK:
368202-VAR:
368202-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Efficient syntheses of C20-carotene and crocetin (descrocetin) esters promoted by an acidic ionic liquid.
Kryshtal GV, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4971-4973 (2012)
Tonibelle N Gatbonton-Schwager et al.
Redox biology, 2, 755-763 (2014-07-11)
4-Hydroxy-2-(E)-nonenal (4-HNE) is one of the major lipid peroxidation product formed during oxidative stress. At high concentrations, 4-HNE is cytotoxic and exerts deleterious effects that are often associated with the pathology of oxidative stress-driven disease. Alternatively, at low concentrations it