Merck
176958
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde diethyl acetal
97%
別名:
1,1-Diethoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1697731
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
122.8 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCOC(CC)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
MBNMGGKBGCIEGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Propionaldehyde diethyl acetal was used as a reducing agent in the aerobic epoxidation of alkenes.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
176958-1KG:
176958-BULK:
176958-250G:
176958-50G:
176958-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Co (thd)2: a superior catalyst for aerobic epoxidation and hydroperoxysilylation of unactivated alkenes: application to the synthesis of spiro-1, 2, 4-trioxanes.
Tetrahedron Letters, 44(44), 8135-8138 (2003)
Rita De Santis et al.
PloS one, 6(6), e21075-e21075 (2011-06-28)
We recently reported that the oxidized avidin, named AvidinOX®, resides for weeks within injected tissues as a consequence of the formation of Schiff's bases between its aldehyde groups and tissue protein amino groups. We also showed, in a mouse pre-clinical
Runxian Li et al.
Metabolites, 10(1) (2019-12-28)
Copper (Cu) is widely used in the swine industry to improve the growth performance of pigs. However, high doses of copper will induce cell damage and toxicity. The aim of this study was to evaluate toxicity, bioavailability, and effects on