由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
446 °F
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; ethereal; vegetable; earthy; sweet
SMILES記法
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 1,3-エニンの連続的水素アルコキシ化による多様なアリルスルホン誘導体の合成:本論文では、反応を制御したアセタール反応により、さまざまな化学製造プロセスで有用なアリルスルホン誘導体を合成する方法について詳述しています(Kumar and Shah, 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
<68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< 20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200204-800G:
W200204-8KG:4548173966120
W200204-SAMPLE:
W200204-BULK:
W200204-1KG:4548173966090
W200204-4KG:4548173966113
W200204-20KG:4548173966106
W200204-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック