Merck
W342602
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒドジメチルアセタール
≥97%, FG
別名:
1,1-ジメトキシエタン, ジメチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
90.12
FEMA番号:
3426
Beilstein:
1697039
EC Number:
欧州評議会番号:
510
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.015
NACRES:
NA.21
官能:
green; ethereal; fruity
グレード:
FG
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸気密度
3.1 (vs air)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; ethereal; fruity
SMILES記法
COC(C)OC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI Key
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,1-Dimethoxyethane is an aliphatic hydrocarbon that is reported to occur in figs, leek, and black tea.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
W342602-100G:4548173914893
W342602-VAR:
W342602-1KG:4548173914909
W342602-4KG:4548173914916
W342602-SAMPLE:
W342602-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of black tea volatiles.
Modern Methods of Plant Analysis, 8, 296-320 (1988)
New aroma compounds of leek oil.
Stephani A & Baltes W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(1), 21-25 (1992)
Volatile components of figs.
Jennings WG.
Food Chemistry, 2(3), 185-191 (1977)
A A Bueno et al.
Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology, 32(3), 241-246 (2012-03-01)
In Sudanese women with (n = 60) and without (n = 65) pre-eclampsia, circulating lipids, plasma and red cell saturated and monounsaturated fatty (MUFA) acids and dimethyl acetals (DMAs) were investigated. DMAs are an indirect marker of levels of plasmalogens
Hiromichi Fujioka et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(36), 10225-10238 (2007-10-02)
The concise asymmetric total synthesis of scyphostatin has been achieved by condensation of the optically active cyclohexane unit, prepared from the commercially available 1,4-cyclohexadiene by our own method, and the side chain, prepared by the method developed by Hoye and