Merck
00071
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒド
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
別名:
エタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHO
CAS番号:
分子量:
44.05
Beilstein:
505984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
1.52 (vs air)
蒸気圧
14.63 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
60 %
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトアルデヒドの熱分解のメカニズムが報告されています。肝臓でのエタノール代謝の産物であり、さまざまなタンパク質に共有結合することで肝臓の機能と構造を変化させます。ハイドロタルサイト型触媒の存在下でのアセトアルデヒドとヘプタナールのアルドール縮合が報告されています。
アセトアルデヒドは、無色の可燃性有機液体です。アセチレンの水和およびエチルアルコールの触媒的酸化により生成されます。主に、酢酸の製造に使用されます。
アプリケーション
アセトアルデヒドは、脂肪酸の酵素的合成に使用することができます。
反応性の高いアルデヒド基を基板上に堆積させるプラズマ重合や、細胞の接着能と斥力能を合わせ持つ生物医学用途の繊維状生体材料の製造研究で使用されました。また、全血、硝子体液、尿などのさまざまなヒトマトリックスに含まれるアセトン、アセトアルデヒド、エタノール、およびメタノールをフレームイオン化検出法によるガスクロマトグラフィー(GC–FID)を使用して測定する際の校正標準物質としても使用されました。
注意
容易にパラアルデヒドを生成します。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-38.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-38.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00071-5ML:4548174017524
00071-4X2.5L:
00071-100ML:4548174017517
00071-500ML:4548174004425
00071-2.5L:
00071-VAR:
00071-500ML-IN:
00071-BULK:
00071-6X500ML:
00071-6X1L:
00071-1L:4548174004418
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C S Lieber
Biochemical Society transactions, 16(3), 241-247 (1988-06-01)
Acetaldehyde, the toxic product of ethanol metabolism in the liver, covalently binds to a variety of proteins, thereby altering liver function and structure. Through its binding to tubulin, acetaldehyde decreases the polymerization of microtubules thereby impairing protein secretion and favouring
Bruce D. Craig, David S. Anderson
Handbook of Corrosion Data, 87-87 (1994)
GC determination of acetone, acetaldehyde, ethanol, and methanol in biological matrices and cell culture.
Pontes, Helena, et al.
Journal of Chromatographic Science, 47.4, 272-278 (2009)
Raghu Sivaramakrishnan et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7724-7733 (2015-03-21)
The mechanism for the thermal decomposition of acetaldehyde has been revisited with an analysis of literature kinetics experiments using theoretical kinetics. The present modeling study was motivated by recent observations, with very sensitive diagnostics, of some unexpected products in high
Acetaldehyde plasma polymer-coated PET fibers for endothelial cell patterning: Chemical, topographical, and biological analysis.
Hadjizadeh, Afra.
Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials, 94.1, 11-21 (2010)
資料
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.