安全性情報
8.20391
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
for synthesis
別名:
2,2-Diethoxypropane, Acetone diethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
132.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
204-808-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
形状
liquid
bp
114 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 8 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F
引火点(℃)
8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体