Merck
D204250
Sigma-Aldrich
ジフェニルアセトアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCHO
CAS番号:
分子量:
196.24
Beilstein:
1424292
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.589 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H
InChI Key
HLLGFGBLKOIZOM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D204250-5G:
D204250-BULK:
D204250-1KG:
D204250-25G:
D204250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)