Merck
382183
Sigma-Aldrich
ベンジルオキシアセトアルデヒド
97%
別名:
α-(Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)acetaldehyde, (Phenylmethoxy)acetaldehyde, (ベンジルオキシ)エタノール, 2-(Phenylmethoxy)acetaldehyde, 2-(ベンジルオキシ)アセトアルデヒド, 2-(ベンジルオキシ)エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CHO
CAS番号:
分子量:
150.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
0.5% hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
118-120 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
phenyl
SMILES記法
O=CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2
InChI Key
NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
詳細
ベンジルオキシアセトアルデヒドは非天然アルデヒドです。ベンジルオキシアセトアルデヒドは、C2対称ビス(オキサゾリニル)ピリジンCu(II)錯体(触媒)の存在下でシリルケテンアセタール求核試薬とエナンチオ選択的向山アルドール反応を起こします。
アプリケーション
ベンジルオキシアセトアルデヒドは、抗体触媒による1-デオキシ-L-キシルロースの合成に使用することができます。
ベンジルオキシアセトアルデヒドは以下の合成で使用することができます:
  • (3S,5S)-6-ベンジルオキシ-3,5-ジヒドロキシヘキサン酸メチル
  • S)-5-ベンジルオキシ-4-ヒドロキシペンタン-2-オン
  • ミキソチアゾール
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
382183-BULK:
382183-VAR:
382183-1G:
382183-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formal total syntheses of Myxothiazols by three different approaches starting from benzyloxyacetaldehyde.
Backhaus D.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2087-2090 (2000)
Evans DA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121, 669-685 (1999)
A short enantioselective synthesis of 1-deoxy-L-xylulose by antibody catalysis.
Shabat D, et al.
Tetrahedron Letters, 40(8), 1437-1440 (1999)
L Vidal et al.
Applied microbiology and biotechnology, 68(4), 489-497 (2005-02-24)
The glyA gene encoding a serine hydroxymethyl transferase (SHMT) with threonine aldolase activity was isolated from Streptococcus thermophilus YKA-184 chromosomal DNA. This aldolase is a pyridoxal 5'-phosphate-dependent enzyme that stereospecifically catalyzes the interconversion of L-threonine to glycine and acetaldehyde. The
C2-symmetric copper (II) complexes as chiral Lewis acids. Scope and mechanism of catalytic enantioselective aldol additions of enolsilanes to (benzyloxy) acetaldehyde.
Evans DA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(4), 669-685 (1999)