Merck
M5750
Sigma-Aldrich
メナジオン重亜硫酸ナトリウム
≥95% (TLC)
別名:
2-メチル-1,4-ナフトキノン重亜硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NaO5S
CAS番号:
分子量:
276.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
アプリケーション
cell analysis
オーガナイザー
Eli Lilly
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC1(CC(=O)c2ccccc2C1=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H10O5S.Na/c1-11(17(14,15)16)6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10(11)13;/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
XDPFHGWVCTXHDX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メナジオン重亜硫酸ナトリウムは以下に用いられています:
  • 耐塩性向上のためトマトのプライミング剤として
  • ヒト肺上皮 BEAS-2B 微小組織の反応性酸素種(ROS)誘導
  • マウス C17.2 神経幹細胞内生スーパーオキシド生産の誘導
生物化学的/生理学的作用
メナジオン亜硫酸水素ナトリウムはメナジオンの水溶性型であり、ビタミンK化合物群に属します。これらはプロトロンビンをはじめ、その他血液凝固因子の生合成に必要です。メナジオンはプロトロンビン合成に関与する化合物であり、細胞培養やin vivo研究でキノンのモデル物質として利用されます。
メナジオンはチロシンリン酸化を仲介することによってギャップ結合による細胞間コミュニケーションに影響を与えるとみられています。また、様々な細胞株で細胞毒性作用を示すとともに、破骨細胞や骨芽細胞などの培養細胞でペルオキシド、スーパーオキシドラジカルの上昇を通じてアポトーシスを誘導する場合があります。
マルチビタミン製剤中のメナジオン亜硫酸水素ナトリウムを検出するHPLC法が公表されています。医薬品や体液中のメナジオン亜硫酸水素ナトリウムの化学発光分析法も報告されています。
特徴および利点
本化合物はイーライリリー株式会社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
その他情報
水溶性ビタミンK3
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5750-100G:
M5750-BULK:
M5750-VAR:
M5750-25G:
M5750-1KG:
M5750-500G:
2540037:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Momordica charantia polysaccharides could protect against cerebral ischemia/reperfusion injury through inhibiting oxidative stress mediated c-Jun N-terminal kinase 3 signaling pathway
Gong J, et al.
Neuropharmacology, 9, 123-134 (2015)
Menadione sodium bisulphite (MSB): Beyond seed-soaking. Root pretreatment with MSB primes salt stress tolerance in tomato plants
Jimenez-Arias D, et al.
Environmental and Experimental Botany, 157, 161-170 (2019)
Gyungsoon Park et al.
Eukaryotic cell, 10(11), 1553-1564 (2011-10-04)
Serine/threonine (S/T) protein kinases are crucial components of diverse signaling pathways in eukaryotes, including the model filamentous fungus Neurospora crassa. In order to assess the importance of S/T kinases to Neurospora biology, we embarked on a global analysis of 86
Arit Ghosh et al.
G3 (Bethesda, Md.), 4(2), 349-365 (2013-12-19)
Protein phosphatases are integral components of the cellular signaling machinery in eukaryotes, regulating diverse aspects of growth and development. The genome of the filamentous fungus and model organism Neurospora crassa encodes catalytic subunits for 30 protein phosphatase genes. In this
Into the depths: Techniques for in vitro three-dimensional microtissue visualization
Kabadi PK, et al.
Biotechniques, 59(5), 279-286 (2015)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research