Merck
M5625
Sigma-Aldrich
メナジオン
crystalline
別名:
2-メチル-1,4-ナフトキノン, ビタミンK3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8O2
CAS番号:
分子量:
172.18
Beilstein:
1908453
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystalline
テクニック
HPLC: suitable
faint green to green-yellow
mp
105-107 °C (lit.)
溶解性
oil: soluble
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI Key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NQO1(1728)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メナジオンは、活性酸素種(ROS)の生成、その後のフローサイトメトリー分析において使用されてきました。メナジオンは、微生物学的評価、例えば偏好性微生物の検出等においても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
メナジオンは芳香族多環式ケトンです。ビタミンK合成の前駆体として働きます。メナジオンは、ビタミンK3の活性代謝物であるメナキノン-4に変換されます。メナジオンは、無益な酸化還元サイクルを通じて、活性酸素種の生成を誘発することにより、細胞死に関与しています。
メナジオン(ビタミンK3)は、2位にメチル基を持つ1,4-ナフトキノンの合成アナログです。メナジオンは、ホスファターゼ阻害剤およびミトコンドリアDNAポリメラーゼγ(pol γ)の阻害剤として使用されています。メナジオンは酸化的傷害(フリーラジカル発生剤)誘発剤として使用することが可能です。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5625-VAR:
M5625-BULK:
M5625-25G:
2013110:
M5625-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Plumbagin phyproof® Reference Substance
PHL80267
Plumbagin
ヘミン BioXtra, from Porcine, ≥96.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
51280
ヘミン
Menadione is a metabolite of oral vitamin K
Thijssen Henk HW, et al.
The British Journal of Nutrition, 95(2), 260-266 (2006)
Menadione triggers cell death through ROS-dependent mechanisms involving PARP activation without requiring apoptosis
Loor G, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 49(12), 1925-1936 (2010)
Antioxidants can increase melanoma metastasis in mice
Le Gal K, et al.
Science Translational Medicine, 7(308), 308re8-308re8 (2015)
Investigation of cultivable bacteria isolated from longstanding retreatment-resistant lesions of teeth with apical periodontitis
Signoretti Fernanda GC, et al.
Journal of Endodontics, 39(10), 1240-1244 (2013)
H Thor et al.
The Journal of biological chemistry, 257(20), 12419-12425 (1982-10-25)
The cytotoxic effects of many quinones are thought to be mediated through their one-electron reduction to semiquinone radicals, which subsequently enter redox cycles with molecular oxygen to produce active oxygen species and oxidative stress. The two-electron reduction of quinones to