Merck
95271
Sigma-Aldrich
ビタミンK1
BioXtra, ≥99.0% (sum of isomers, HPLC), mixture of isomers
別名:
2-メチル-3-フィチル-1,4-ナフトキノン, 3-フィチルメナジオン, ビタミンK1(20), フィロキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H46O2
CAS番号:
分子量:
450.70
Beilstein:
2568816
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (sum of isomers, HPLC)
フォーム
viscous liquid
不純物
≤20% cis-isomer
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
light green-yellow to dark green-yellow
light yellow to dark yellow
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
InChI Key
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビタミンK1はフィロキノンとも呼ばれ、ナフタレノイド基およびフィチル基で構成されます。フィロキノンは、光合成植物に多く存在し、主な栄養源です。フィロキノンは脂溶性ビタミンです。
アプリケーション
<ul>
<li><strong>筋骨格の健康のための栄養戦略:</strong>ビタミン K1 などの栄養戦略は、カルシウムやビタミン D などの従来の栄養素を超えて、転倒や骨折の予防に最適な筋骨格の健康を実現します(Webster et al., 2023 doi:10.1016/j.bonr.2023.101684)。</li>
<li><strong>凝固に果たす役割と骨の健康:</strong>包括的なレビューでは、ビタミン K1′ が心血管系のリスクを低減する役割に焦点を当て、凝固と骨の健康に影響を与える生化学的相互作用について詳述しています(Zhao et al., 2024 doi:10.1017/jns.2023.106)。</li>
</ul>
生物化学的/生理学的作用
ビタミンK1(フィロキノン)は、凝固因子II(プロトロンビン)、VII、IX、およびXの形成における補因子として、抗凝固因子タンパク質CおよびSの形成における補因子として、ならびに細胞シグナル伝達因子として使用される脂溶性多環芳香族ケトンです。
ビタミンK1は、γ-カルボキシグルタミン酸(Gla)の合成、凝固因子II(プロトロンビン)、VII、IXおよびXの形成において補因子として働きます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
レビュ-: ビタミンKおよびγ-カルボキシグルタミン酸の生合成、代謝機能および作用機序
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
95271-VAR:
95271-1G:
95271-250MG:
95271-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7
Schurgers L J, et al.
Blood, 109(8), 3279-3283 (2006)
Metabolism of vitamin K1 (phylloquinone) in man.
Barkhan P and Shearer M J
Proceedings of the Royal Society of Medicine, 70(2), 93-93 (1977)
L Uotila
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation. Supplementum, 201, 109-117 (1990-01-01)
Vitamin K functions in animal cells as the cofactor of the enzyme vitamin K-dependent carboxylase which catalyzes the post-translational formation of gamma-carboxyglutamyl (Gla) residues in specific vitamin K-dependent proteins. These proteins include four blood coagulation factors (prothrombin and Factors VII
Waldemar Seel et al.
Scientific reports, 10(1), 330-330 (2020-01-17)
Carotenoids are associated with several important biological functions as antenna pigments in photosynthesis or protectives against oxidative stress. Occasionally they were also discussed as part of the cold adaptation mechanism of bacteria. For two Staphylococcus xylosus strains we demonstrated an
Vitamin K: food composition and dietary intakes
L Booth S
Food & Nutrition Research, 56(1), 5505-5505 (2012)