Merck
H9039
Sigma-Aldrich
ヘミン
from bovine, ≥90%
別名:
クロロ(プロトポルフィリナト)鉄(III), クロロプロトポルフィリンIX鉄(III), クロロヘミン, ヘミン(クロリド), 塩化フェリプロトポルフィリンIX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H32ClFeN4O4
CAS番号:
分子量:
651.94
Beilstein:
5229914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
テクニック
toxicology assay: suitable
溶解性
1.4 M NH4OH: soluble 25 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI Key
BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘムは哺乳動物の血流中に遊離して、またはヘモグロビンに結合して存在する小さい分子です。ヘムはヘミンと呼ばれるFe2+イオンを有するポリフィリン環を含む宿主内の鉄の代替供給源です。
アプリケーション
リーシュマニア症に対するワクチンに使用されるリポホスホグリカン-ポリアクリル酸抱合物の抱合、特徴付けおよび毒性を研究するためにヘミンが使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9039-1G:
H9039-VAR:
H9039-100G:
H9039-10G:
H9039-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Post-embryonic development in Caenorhabditis elegans.
D L Riddle
International journal for parasitology, 17(1), 223-231 (1987-02-01)
Murat Topuzogullari et al.
Journal of biomedical science, 20, 35-35 (2013-06-05)
Research on the conjugates of synthetic polyelectrolytes with antigenic molecules, such as proteins, peptides, or carbohydrates, is an attractive area due to their highly immunogenic character in comparison to classical adjuvants. For example, polyacrylic acid (PAA) is a weak polyelectrolyte
Xiaoyu Shi et al.
Molecular microbiology, 114(3), 454-467 (2020-05-21)
Reticulon and REEP family of proteins stabilize the high curvature of endoplasmic reticulum (ER) tubules. Plasmodium berghei Yop1 (PbYop1) is a REEP5 homolog in Plasmodium. Here, we characterize its function using a gene-knockout (Pbyop1∆). Pbyop1∆ asexual stage parasites display abnormal
Rodgoun Attarian et al.
mBio, 9(6) (2018-12-06)
The acquisition of iron and the maintenance of iron homeostasis are important aspects of virulence for the pathogenic fungus Cryptococcus neoformans In this study, we characterized the role of the monothiol glutaredoxin Grx4 in iron homeostasis and virulence in C.
Alberto J Ruiz et al.
Journal of biomedical optics, 25(5), 1-15 (2020-05-23)
Expanded use of fluorescence-guided surgery with devices approved for use with indocyanine green (ICG) has led to a range of commercial systems available. There is a compelling need to be able to independently characterize system performance and allow for cross-system