PHR1078
ビタミンK1
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
フィトメナジオン, 2-メチル-3-フィチル-1,4-ナフトキノン, 3-フィチルメナジオン, ビタミンK1(20), フィロキノン
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 423
traceable to Ph. Eur. P1609000
traceable to USP 1538006
APIファミリー
phytonadione
CofA
current certificate can be downloaded
保管条件
protect from light
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
InChI Key
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1078-1G:
PHR1078-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック