Merck
634093
Sigma-Aldrich
L-セレノメチオニン-(メチル-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
197.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
265-267 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1
InChI Key
RJFAYQIBOAGBLC-YWQIHCTDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cuicui Zhuang et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1461-1461 (2020-08-01)
Inflammation is the hallmark of extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli-induced bovine mastitis. Organic selenium can activate pivotal proteins in immune responses and regulate the immune system. The present study aimed to investigate whether selenomethionine (SeMet) attenuates ESBL E. coli-induced inflammation