Merck
589411
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-13C6-alanine
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
171.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
NC(C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-ZXJNGCBISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589411-VAR:
589411-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)