製品名
セレノ-L-シスチン, 95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −28°, c = 1 in NaOH
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
224.5-229.5 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 生物学的活性のあるセレノール化合物の合成に使用できます。
- 非天然のセレニル化ジアミノ酸です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
545996-VAR:
545996-1G:4548173168623
545996-250MG:4548173168630
545996-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック