製品名
セレノ-DL-シスチン, powder
アッセイ
>98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
mp
222 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(C[Se][Se]CC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
JULROCUWKLNBSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S1650-25MG:4548173210001
S1650-BULK:
S1650-250MG:4548173209999
S1650-1G:4548173281391
S1650-100MG:4548173209982
S1650-VAR:
S1650-10MG:4548173281384
S1650-500MG:4548173281407