Merck
47774
Supelco
メナキノン(K2)
analytical standard
別名:
ビタミンK2, メナキノン4, メナテトレノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H40O2
CAS番号:
分子量:
444.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type fat soluble vitamin
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
InChI Key
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メナキノン(K2)は、4つのイソプレン単位を持つビタミンK2同族体です。 骨形成を強化すると報告されており、血液凝固因子の産生において重要な役割を果たしています。
アプリケーション
メナキノンは、液体クロマトグラフィーとタンデム質量分析を併用するヒト血漿中メナキノンの定量のための参照スタンダードとして使用される可能性があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47774:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of menatetrenone on bone loss induced by ovariectomy in rats.
Akiyama Y, et al.
Japanese Journal of Pharmacology, 62(2), 145-153 (1993)
Simple and sensitive determination of menatetrenone and its epoxide metabolite in human plasma.
Kang W, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 44(5), 1178-1182 (2007)
Menatetrenone, a vitamin K2 analogue, inhibits hepatocellular carcinoma cell growth by suppressing cyclin D1 expression through inhibition of nuclear factor κ activation.
Ozaki I, et al.
Clinical Cancer Research, 13(7), 2236-2245 (2007)
Vitamin K2 (menatetrenone) inhibits bone loss induced by prednisolone partly through enhancement of bone formation in rats.
Hara K, et al.
Bone, 31(5), 575-581 (2002)
Mariko Ochiai et al.
Nephron. Clinical practice, 117(1), c15-c19 (2010-08-07)
A low level of intact parathyroid hormone (PTH) is an indicator of adynamic bone disease in hemodialysis patients, and is associated with a significant increase of all-cause mortality. Thus, effective treatment for adynamic bone disease is required. We previously investigated