品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type fat soluble vitamin
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI Key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NQO1(1728)
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47775:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard