Merck
T2020
Sigma-Aldrich
リン酸(±)-α-トコフェロール 二ナトリウム塩
water-soluble α-tocopherol analog
別名:
Alpha Tocopherol phosphate disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H49O5PNa2
CAS番号:
分子量:
554.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058016
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na].CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OP(O)(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H51O5P.Na.H/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(34-35(30,31)32)23(5)24(6)28(26)33-29;;/h20-22H,9-19H2,1-8H3,(H2,30,31,32);;
InChI Key
QRLCTLIPEFQSSG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(±)-α-リン酸トコフェロールナトリウム塩は、ラット海馬ニューロンの酸化的損傷に対する保護作用を評価するために、抗酸化剤として使用されています。また、分子的機構および細胞膜を越えての輸送を研究するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トコフェロール(TCP)(ビタミンE)は、クロマノール環のフェノール部分のメチル化度が異なる一連(α、β、γ、δ)のキラル有機分子です。 トコフェロールは、細胞膜を酸化的損傷から保護する脂溶性抗酸化物質です。α-トコフェロールはホモ・サピエンスが選択的に吸収するトコフェロールの形態です。α-リン酸トコフェロール(TocP)は、α-酢酸トコフェロール、α-ニコチン酸トコフェロール、α-コハク酸トコフェロールおよび他のエステル型と並行して、活性が類似しているものの異なるビタミンEサプリメントとして使用されます。 
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2550044:
T2020-BULK:
T2020-250MG:
T2020-1G:
T2020-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A transient treatment of hippocampal neurons with alpha-tocopherol induces a long-lasting protection against oxidative damage via a genomic action
de Jesus Ferreira MC, et al.
Free Radical Biology & Medicine (2005)
Marc Birringer
Molecular nutrition & food research, 54(5), 588-598 (2010-02-20)
Vitamin E is known as the most important lipid antioxidant and is widely used to prevent age-associated diseases. Despite increasing knowledge about human vitamin E metabolism, little is known to justify its widespread use. As meta-analyses revealed even harmful effects
Robert Gianello et al.
Free radical biology & medicine, 39(7), 970-976 (2005-09-06)
We have detected alpha-tocopheryl phosphate in biological tissues including liver and adipose tissue, as well as in a variety of foods, suggesting a ubiquitous presence in animal and plant tissue. Alpha-tocopheryl phosphate is a water-soluble molecule that is resistant to
Hitoshi Masaki et al.
Free radical research, 36(6), 705-709 (2002-08-16)
alpha-Tocopherol is a lipophilic vitamin that exhibits an antioxidative activity. The purpose of this study was to clarify the roles of alpha-tocopherol in the regulation of intracellular glutathione (GSH) levels in HaCaT keratinocytes. When HaCaT keratinocytes were cultivated with alpha-tocopherol
Keiko Nishio et al.
Free radical biology & medicine, 50(12), 1794-1800 (2011-03-30)
α-Tocopheryl phosphate (α-TP), a water-soluble analogue of α-tocopherol, is found in humans, animals, and plants. α-TP is resistant to both acid and alkaline hydrolysis and may exert its own function in this form in vivo. In this study, the uptake