Merck
T1395
Sigma-Aldrich
(±)-α-リポ酸
suitable for cell culture, BioReagent, ≥99%
別名:
チオクト酸, (±)-1,2-ジチオラン-3-ペンタン酸, 6,8-ジチオオクタン酸, DL-α-リポ酸, DL-6,8-チオクト酸, Lip(S2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2S2
CAS番号:
分子量:
206.33
Beilstein:
81853
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
SMILES記法
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-リポ酸(LA)は野菜や肉に存在する栄養成分で、抗酸化剤と酸化剤の両方の特性を持っています。LAは肝硬変、重金属中毒および糖尿病性多発ニューロパシーのような多くの疾患に治療効果がある可能性があります。LAは酸化ストレス関連経路またはカスパーゼの活性化による癌細胞のアポトーシスを引き起こす可能性があります。LAはミトコンドリアの機能を改善し、ミトコンドリアのエネルギー代謝において重要な役割を果たします。
アプリケーション
リポ酸の用途:
  • 赤血球におけるエリプトーシスの誘発
  • 神経細胞培養のNS21培地の構成成分
  • 高速液体クロマトグラフィ(HPLC)による肝臓のエネルギー代謝に対するリポ酸の影響の評価、およびリポ多糖体(LPS)前処理マウスにおけるミトコンドリアの遺伝子発現の研究によるミトコンドリアの機能の評価
  • 肺におけるパラクアット中毒に対するリポ酸の影響の説明
生物化学的/生理学的作用
抗酸化物質であり、ピルビン酸デヒドロゲナーゼやグリシンデカルボキシラーゼといった酵素の複合体が活性を発揮する上で必要となる補酵素でもあります。外来のThioctic acidは2種類以上の酵素によって細胞内で還元されます。還元されたThioctic acidは、直接的なラジカル除去、他の抗酸化物質のリサイクル、グルタチオン合成量の増加、転写因子(特に核内因子NF-κB)活性の調節を介して、多数の細胞内プロセスに影響します。マクロファージによるミエリンの食作用を抑制します。
その他情報
酸化型
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1395-25G:
T1395-1G:
T1395-VAR:
T1395-BULK:
T1395-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of SP-A/B in lipoic acid on acute paraquat poisoning
Li SP, et al.
World journal of emergency medicine, 5(1), 57-62 (2014)
alpha-Lipoic acid attenuates LPS-induced liver injury by improving mitochondrial function in association with GR mitochondrial DNA occupancy
Liu Z, et al.
Biochimie, 116, 52-60 (2015)
Stimulation of suicidal erythrocyte death by alpha-lipoic acid
Bhavsar SK, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 26(6), 859-868 (2010)
Yucui Chen et al.
Journal of neuroscience methods, 171(2), 239-247 (2008-05-13)
In vitro culturing of primary neurons is a mainstay of neurobiological research. Many of these culture paradigms have taken advantage of defined culture media rather than serum additives that contain undefined survival factors to facilitate experimental manipulations and interpretation of
Michela Rosini et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5435-5442 (2011-09-20)
Lipoic acid (LA) is a natural antioxidant. Its structure was previously combined with that of the acetylcholinesterase inhibitor tacrine to give lipocrine (1), a lead compound multitargeted against Alzheimer's disease (AD). Herein, we further explore LA as a privileged structure
資料
How lipoic acid (thioctic acid) and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.