由来生物
synthetic
品質水準
詳細
Oxidized form
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES記法
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43) , BCHE(590)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5625-25G:
T5625-500MG-KC:
T5625-500MG:
2550038:
2562050:
T5625-5G:
2012050:
T5625-50G:
T5625-1G:
T5625-VAR:
T5625-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
関連コンテンツ
表面未修飾の金ナノロッドへのカルボキシ基修飾方法、およびその金ナノロッドを用いたストレプトアビジンおよびIgGの結合について解説します。