Merck
SMB00108
Sigma-Aldrich
Apigenin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
Apigenin 7-O-β-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O11
CAS番号:
分子量:
446.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00108-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mariarosa Maietta et al.
Food & function, 9(3), 1545-1556 (2018-02-13)
Accumulation of advanced glycation end products (AGEs) in vivo is associated with many chronic disorders such as diabetes, renal failure, aging, and Alzheimer's disease. The aim of this study was to expand the knowledge about the functional properties of Origanum