Merck
73577
Supelco
スクテラリン
analytical standard
別名:
4′,5,6,7-テトラヒドロキシフラボン7-グルクロニド, 5,6-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4-オキソ-4H-1-ベンゾピラン-7-イル-β-D-グルコピラノシドウロン酸, 7-(β-D-グルコピラヌロノシルオキシ)-5,6-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, スクテラリン-7-O-β-D-グルクロニド, ブレビスカピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O12
CAS番号:
分子量:
462.36
Beilstein:
71779
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクテラリンはフラボングルクロニドであり、ブレビスカピンの有効成分です。脳梗塞、冠動脈性心疾患および狭心症の治療に広く使用されています。
アプリケーション
スクテラリンは、さまざまなクロマトグラフィー法を用いて生血漿サンプル中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
Scutellarinは、多くの心臓および神経保護効果を示すフラボノイドです。Scutellarinは、ラット心筋梗塞モデルでp38活性、ERKリン酸化、TGF-β発現、および線維形成を示します。脳虚血再灌流モデルでは、この化合物がiNOSrの誘発を妨げながらeNOS発現を増加させて、梗塞容量と神経欠損を減少させました。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
73577-BULK:
73577-VAR:
73577-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Fei Xiong et al.
International journal of pharmaceutics, 421(2), 275-282 (2011-10-18)
Series of monooleate-modified PEG with active carboxylic terminus on the other end (MO-PEG-COOH) were used to modify the lipid emulsions surface to prepare a sterically stabilized lipid emulsions for carrying Traditional Chinese Medicine - breviscapine. Based on the research of
Shanshan Liu et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(11), 1495-1501 (2017-08-16)
Scutellarin (SCU) is a traditional Chinese medicine used for the treatment of ischaemic cerebrovascular disease, but its clinic applications have been limited due to its poor water solubility, poor bioavailability and short half-life. In comparison with the conventional oral and
Yue-Qin Zeng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-04-13)
Alzheimer's disease (AD) is pathologically characterized by excessive accumulation of amyloid-beta (Aβ) within extracellular spaces of the brain. Aggregation of Aβ has been shown to trigger oxidative stress, inflammation, and neurotoxicity resulting in cognitive dysfunction. In this study, we use
Lina Raudone et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 73(1), 135-145 (2016-03-25)
Perilla frutescens L. due to its aromatic, antibacterial, anti-inflammatory and antioxidant traits has been traditionally used as medicinal plant in Eastern Asia. Alterations of mitochondria are interconnected with many chronic diseases. Bioactives of herbal extracts can modulate mitochondrial effects and
Chunying Gao et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 40(10), 2009-2020 (2012-07-24)
Scutellarin [scutellarein-7-O-glucuronide (S-7-G)] displayed a unique pharmacokinetic profile in humans after oral administration: the original compound was hardly detected, whereas its isomeric metabolite isoscutellarin [scutellarein-6-O-glucuronide (S-6-G)] had a markedly high exposure. Previous rat study revealed that S-7-G and S-6-G in