Merck
PHL89788
スクテラリン
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,6,7-テトラヒドロキシフラボン7-グルクロニド, 5,6-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4-オキソ-4H-1-ベンゾピラン-7-イル-β-D-グルコピラノシドウロン酸, 7-(β-D-グルコピラヌロノシルオキシ)-5,6-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, スクテラリン-7-O-β-D-グルクロニド, ブレビスカピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O12
CAS番号:
分子量:
462.36
Beilstein:
71779
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Scutellarinは、多くの心臓および神経保護効果を示すフラボノイドです。Scutellarinは、ラット心筋梗塞モデルでp38活性、ERKリン酸化、TGF-β発現、および線維形成を示します。脳虚血再灌流モデルでは、この化合物がiNOSrの誘発を妨げながらeNOS発現を増加させて、梗塞容量と神経欠損を減少させました。
神経保護物質、血管形成促進剤
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89788-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)