Merck
Y0001273
バイカリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5,6-ジヒドロ-4-オキソ-2-フェニル-4H-1-ベンゾピラン-7-イル-β-D-グルコピラノシドウロン酸, バイカレイン 7-O-β-D-グルクロニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O11
CAS番号:
分子量:
446.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
baicalin
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Baicalin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Caiyun Huang et al.
The British journal of nutrition, 122(2), 152-161 (2019-04-23)
The present study was carried out to evaluate the effect of dietary supplementation of Scutellaria baicalensis extracts (SBE) on intestinal health in terms of morphology, barrier integrity and immune responses in weaned piglets challenged with Escherichia coli K88. A total
N R Srinivas
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 40(5), 357-367 (2010-03-17)
Baicalin was extensively researched for utility in a number of therapeutic areas owing to its anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-bacterial, and anti-cancer properties. A number of preclinical studies, in vitro work, and mechanistic studies were performed to understand the absorption, distribution, metabolism
Yongtai Zhang et al.
International journal of pharmaceutics, 479(1), 219-226 (2014-12-30)
This study investigated the transdermal permeability of baicalin, a hydrophobic and readily hydrolyzed drug, delivered by glyceryl monooleate (GMO)-based cubic phase gel (CPG) mediated with Transcotol(®) P (TP, diethylene glycol monoethyl ether). A range of CPGs was produced by varying
Amirhossein Sahebkar
Cutaneous and ocular toxicology, 31(3), 226-234 (2011-11-24)
Sulfur mustard (SM) is a bifunctional alkylating agent with strong blistering, irritant, mutagenic and cytotoxic properties. SM has been widely deployed as a chemical warfare agent for over a century, leading to extensive casualties. Skin is among the first and
Hong-Zhi Wang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(2), 435-443 (2014-06-05)
This study focused on the potential therapeutic effect of baicalin on collagen-induced arthritis (CIA) in rats and the underlying mechanisms. The CIA rats were injected with baicalin (50, 100, or 200 mg/kg) once daily for 30 days. The rats were