Merck
50162
Supelco
ヘスペリジン
analytical standard
別名:
3′,5,7-トリヒドロキシ4′-メトキシフラバノン7-ルチノシド, ヘスペリチン-7-ルチノシド, ヘスペレチン7-ラムノグルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H34O15
CAS番号:
分子量:
610.56
Beilstein:
75140
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI Key
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘスペリジンおよびヘスペレチン(アグリコン)とDPMCリボゾームとの挙動を研究した結果、アグリコンの方が深く浸透して「膜」と強く結合することが判明しました。これは、バイオフラボノイドアグリコンのバイオアベイラビリティーが全般的に優れていることの説明になる可能性があります。
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
かんきつ類から抽出されたフラボノイド系ファイトケミカルです。ヘスペレチンのラムノグリコシド(ルチノシド)です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica mentha valeriana
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
50162-VAR:
50162-10MG:
50162-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ヘスペレチン phyproof® Reference Substance
PHL89222
ヘスペレチン
ナリルチン phyproof® Reference Substance
PHL83339
ナリルチン
Danijela Stanisic et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-08)
Hesperidin, a secondary orange (Citrus sinensis) metabolite, was extracted from orange bagasse. No organic solvents or additional energy consumption were used in the clean and sustainable process. Hesperidin purity was approximately 98% and had a yield of 1%. Hesperidin is
Julia M Assini et al.
Current opinion in lipidology, 24(1), 34-40 (2012-12-21)
Citrus flavonoids are polyphenolic compounds with powerful biological properties. This review aims to summarize recent advances towards understanding the ability of citrus flavonoids to regulate lipid metabolism and other metabolic parameters relevant to the metabolic syndrome, type 2 diabetes and
Leandro C Souza et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 40, 103-109 (2012-09-22)
The present study investigated a possible antidepressant-like activity of hesperidin using two predictive tests for antidepressant effect in mice: the forced swimming test (FST) and the tail suspension test (TST). Results demonstrated that hesperidin (0.1, 0.3 and 1 mg/kg, intraperitoneal
Yong Yang et al.
European journal of medicinal chemistry, 58, 390-395 (2012-11-17)
We have identified a previously unknown function of the natural compound, hesperetin. Here, we demonstrate that this small molecular agent is able to inhibit the transforming growth factor-β (TGF-β) signaling pathway. Single-molecule force measurements and single-molecule fluorescence imaging show that
Binit Kumar et al.
Vascular pharmacology, 57(5-6), 201-207 (2012-09-13)
The purpose of the study was to evaluate vasculoprotective effects of Hesperetin (Hsp) in Streptozotocin induced diabetic rats. The study was carried out for a period of 24weeks and evaluated for angiogenic parameters (VEGF and PKC-β), retinal vascular leakage by
プロトコル
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.