Merck
71162
Sigma-Aldrich
ナリンギン
≥95% (HPLC)
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラバノン7-ラムノグルコシド, ナリニゲニン-7-ラムノシドグルコシド, ナリンゲニン 7-ネオヘスペリドシド, ナリンゴシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H32O14
CAS番号:
分子量:
580.53
Beilstein:
102012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −80±10°, c = 1% in ethanol
mp
83  °C ((181 °F ))
溶解性
ethanol: o.1 g/10 mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)CC(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16?,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI Key
DFPMSGMNTNDNHN-JJLSSNRUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナリンギンは以下に使用されています:
  • Drosophila の幼生および成体の行動反応の比較における苦味物質(2)
  • その抗炎症作用および髄核(NP)細胞における影響の研究(3)
  • 骨形成分化や破骨細胞形成阻害などの骨代謝における影響の研究(4)
生物化学的/生理学的作用
ナリンギンは、シグナル分子と相互作用し、シグナル経路を調節できます。抗炎症および抗癌活性を持っています。また、酸化的ストレス、骨再生、遺伝子損傷、代謝疾患、および中枢神経系(CNS)疾患において薬理学的活性を示します。
グレープフルーツやその他の柑橘類果実中のフラボノイドであるナリンギンは、腸内有機アニオン輸送性ポリペプチド1A2(OATP1A2)を強力に阻害します。そのため、グレープフルーツジュースは、同時に摂取した多くの薬物のバイオアベイラビリティを低下させます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
71162-VAR:
71162-BULK:
71162-100G:
71162-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Marcelo Silva et al.
Industrial & engineering chemistry research, 57(28), 9210-9221 (2018-10-03)
Liquid-liquid extraction (LLE) can be an effective strategy for the purification of polyphenols from a fermentation broth. However, solvents need to be chosen to ensure high extraction capacity and selectivity. For that purpose, a systematic study is here presented, where
Therapeutic potential of naringin: an overview
Chen R, et al.
Pharmaceutical biology, 54(12), 3203-3210 (2016)
Luís F Mendes et al.
Scientific reports, 9(1), 14906-14906 (2019-10-19)
The ability of flavonoids to attenuate macrophage pro-inflammatory activity and to promote macrophage-mediated resolution of inflammation is still poorly understood at the biochemical level. In this study, we have employed NMR metabolomics to assess how therapeutically promising flavonoids (quercetin, naringenin
Jiukai Zhang et al.
Food chemistry, 135(3), 1471-1478 (2012-09-08)
Huyou (Citrus changshanensis) is rich in naringin and neohesperidin, which are natural flavanone glycosides with a range of biological activities. Among the different fruit parts, i.e. flavedo, albedo, segment membrane (SM), and juice sacs (JS), albedo showed the highest contents
Susana Ferreyra et al.
Food chemistry, 338, 128030-128030 (2020-09-16)
A liquid chromatography method coupling diode-array and fluorescence detectors (DAD and FLD, respectively) has been developed for the simultaneous quantification of 32 phenolic compounds (PCs) in winemaking products. With the combination of both detectors it was possible to determine phenolic