Merck
SMB00321
Sigma-Aldrich
ナリルチン
≥98% (HPLC)
別名:
ナリルチン, イソナリンギン, イソナリンゲニン, ナリンゲニンルチノシド, (2S)-7-((6-O-(6-デオキシ-a-L-マンノピラノシル)-β-D-グルコピラノシル)オキシ)-2,3-ジヒドロ-5-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H32O14
CAS番号:
分子量:
580.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
180 °C
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
OC1=CC=C([C@@H]2CC(C(C(O)=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C5)=C5O2)=O)C=C1
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(31)22(33)24(35)26(38-10)37-9-18-21(32)23(34)25(36)27(41-18)39-13-6-14(29)19-15(30)8-16(40-17(19)7-13)11-2-4-12(28)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-29,31-36H,8-9H2,1H3/t10-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI Key
HXTFHSYLYXVTHC-AJHDJQPGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナリルチンは、オレンジ、グレープフルーツ、タンジェリンなどの柑橘類にみられる主なフラボノイドを構成するフラバノンです。多能な植物化学物質です。
アプリケーション
ナリルチンは、うつ病様行動の予防に対する影響及び雌仔ラットの炎症プロファイルに対する調節効果を検討するために、フラボノイドサプリメントとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ナリルチンは、抗アレルギー、抗炎症、抗酸化、抗増殖特性を有することが知られています。マウスモデルのアレルギー性好酸球性気道炎症を阻害します。ナリルチンは、核内因子-κB(NF-κB)及びマイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)を阻害することで、リポ多糖(LPS)誘発性炎症反応も阻害します。マウスモデルで、アルコールと同時摂取すると、アルコール誘発性肝障害の緩和に対して抗酸化及び保護効果を示し、アルツハイマー病(AD)治療で有用となる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00321-VAR:
SMB00321-BULK:
SMB00321-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Neoeriocitrin ~95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
72129
Neoeriocitrin
ヘスペリジン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001203
ヘスペリジン
ヘスペリジン primary reference standard
04650590
ヘスペリジン
Paula de Paula Menezes Barbosa et al.
Food science and biotechnology, 27(5), 1301-1309 (2018-10-16)
Significant amounts of citrus by-products remain after juice processing, which is then used to obtain pectin. The pectin industry then generates a new waste. No study has characterized this residue or suggested applications for it. The main goal of this
Norihiko Funaguchi et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 34(8), 766-770 (2007-06-30)
1. Flavonoids are naturally occurring compounds that possess anti-allergic, anti-inflammatory, antiproliferative and anti-oxidant properties. In the present study, we investigated whether the flavonoid narirutin could reduce airway inflammation in ovalbumin (OVA)-sensitized/challenged NC/Nga mice, a model of allergic eosinophilic airway inflammation.
Roberto Massenti et al.
Journal of the science of food and agriculture, 96(1), 73-78 (2014-12-30)
In order to evaluate the effect of citrus greening disease, or Huanglongbing (HLB), on quality components and flavonoid contents of 'Valencia' oranges, fruit from non-infected trees (control), from infected trees but symptom-less (asymptomatic) and from infected trees and showing clear
Enzyme-assisted biotransformation increases hesperetin content in citrus juice by-products.
Amanda Roggia Ruviaro et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 124, 213-221 (2019-08-31)
Bing Zhang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-05-31)
A UHPLC-QQQ-MS/MS method was developed to quantify the significant constituents in Wen-Dan Decoction (WDD), a traditional Chinese medicine. Analysis of 19 compounds was conducted on an ACQUITY UPLC® BEH C18 Column (2.1 × 50 mm, 1.7 μm) using elution with