Merck
QBD11157
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®12-TFP ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C61H105F4N5O21
分子量:
1320.50
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
特徴および利点
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®₁₂-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11157-100MG:
QBD11157-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)