アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block with a dPEG spacer attached a DOTA-tris(acid) metal chelator.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11384-100MG:
QBD11384-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)