包装
pkg of 1 × 10 mg (880126P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880126P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880126P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880126P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880126P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880126P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCN(C(C=C1)=O)C1=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
InChI
1S/C53H94N3O57P.24C2H4.CH4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-51(60)66-45-47(71-52(61)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-70-114(63,64)69-42-39-55-53(62)65-43-44-68-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-11
InChI Key
UJDWJEOGCPUOPU-VLQWDYIFSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
880126P-100MG:
880126P-25MG:
880126P-BULK:
880126P-500MG:
880126P-VAR:
880126P-50MG:
880126P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック